Ethyl eosin ≥95% (Farbstoffgehalt), zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

Synonyme: 2',4',5',7'-Tetrabromoeosin ethyl ester potassium salt, Eosin alcohol soluble, Solvent Red 45

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

199540-25G 199540-5G
199540-25GEA 319 EUR
199540-25G 199540-5G
Ethyl eosin ≥95% (Farbstoffgehalt), zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Ethyl eosin

Certified for use in the Stoval and Black method for demonstrating Negri bodies in the central nervous system of rabid animals.

Formel: C₂₂H₁₁Br₄KO₅
Molekulargewicht: 714.03 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005039
CAS-Nummer: 6359-05-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

λmax 532 nm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR