Pinacyanol iodide 97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
166510-1G
166510-250MG
166510-1GEA
419
EUR
166510-1G
166510-250MG
Pinacyanol iodide 97%, Sigma-Aldrich®
Pinacyanol iodide
Formel:
C₂₅H₂₅IN₂ Schmelzpunkt: 295 °C (Zers., Lit.) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011975 CAS-Nummer: 605-91-4 EINECS: 210-099-4 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to black powder, crystals or Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms to structure. |
Uv-visible spectrum | In ethanol |
Carbon | 60.3%-64.7% |
Nitrogen | 5.5%- 6.1% |
Thin-layer | Consistent with 97% purity |
Solubility | 10 mg/ml(1%), ethanol; dark blue solution |