1-Azidoadamantane 97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
276219-1G
276219-5G
276219-1GEA
131
EUR
276219-1G
276219-5G
1-Azidoadamantane 97%, Sigma-Aldrich®
1-Azidoadamantane
Building block for 'Anti-Bredt' strained molecules.
Formel:
CH₁₅N₃ Molekulargewicht: 177.25 g/mol Schmelzpunkt: 80...82 °C (Lit.) Flammpunkt: 85 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00074793 CAS-Nummer: 24886-73-5 ADR: 4.1 II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) | White to Off-White |
Appearance (Form) | Crystal to Powder |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 65.4 - 70.1% |
Nitrogen | 22.8 - 24.5% |
Purity (GC) | ≥96.5% |