Retigabine dihydrochloride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
465010010 465012500
ACRO465010010EA 638 EUR
ACRO465010010 ACRO465012500
Retigabine dihydrochloride
Retigabine dihydrochloride
  • Bioactive
Formel: C₁₆H₁₈FN₃O₂·₂HCl
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04307735
CAS-Nummer: 150812-13-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %