Silodosin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
464521000
464525000
ACRO464521000EA
60.6
EUR
ACRO464521000
ACRO464525000
Silodosin
Silodosin
- Bioactive
Formel:
C₂₅H₃₂F₃N₃O₄ Schmelzpunkt: >104 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00930170 CAS-Nummer: 160970-54-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.3 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |