Diethylcarbamazine
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
464510050
464510250
ACRO464510050EA
58.9
EUR
ACRO464510050
ACRO464510250
Diethylcarbamazine
Diethylcarbamazine
- Bioactive
Formel:
C₁₀H₂₁N₃O Schmelzpunkt: 49…51 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039124 CAS-Nummer: 90-89-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Almost white to yellow Crystals and chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥98.5 % |