Doripenem hydrate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
463870010
463872500
ACRO463870010EA
230
EUR
ACRO463870010
ACRO463872500
Doripenem hydrate
Doripenem hydrate
- Bioactive
Formel:
C₁₅H₂₄N₄O₆S₂·xH₂O Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09749887 CAS-Nummer: 1820954-21-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤6 % |
HPLC | ≥97.5 % (on dry substance) |
Residue after ignition | ≤0.1 % |