Oxybutynin hydrochloride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
463500010 463500050 463500250
ACRO463500010EA 98.9 EUR
ACRO463500010 ACRO463500050 ACRO463500250
Oxybutynin hydrochloride
Oxybutynin hydrochloride
  • Bioactive
Formel: C₂₂H₃₁NO₃·HCl
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00072150
CAS-Nummer: 1508-65-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %