Tylosin phosphate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
463040010 463040050
ACRO463040010EA 82.5 EUR
ACRO463040010 ACRO463040050
Tylosin phosphate
Tylosin phosphate
  • Bioactive
Formel: C₄₆H₇₇NO₁₇·H₃PO₄
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06795692
CAS-Nummer: 1405-53-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1% in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)