Silibinin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Silybin A, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-((2R,3R)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)chroman-4-one
463030010
463030050
463030250
ACRO463030010EA
35.2
EUR
ACRO463030010
ACRO463030050
ACRO463030250
Silibinin
Silibinin
- Bioactive
Formel:
C₂₅H₂₂O₁₀ Schmelzpunkt: 164…174 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD03225424 CAS-Nummer: 22888-70-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Almost white to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤4 % |
HPLC | ≥97.5 % (mixture of A and B) |