Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
461820050 461820250
ACRO461820050EA 35.9 EUR
ACRO461820050 ACRO461820250
Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Metoclopramide hydrochloride
  • Bioactive
Formel: C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00058011
CAS-Nummer: 7232-21-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7.5 %
HPLC ≥97.5 %