Clemastine fumarate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
465420010
465422500
ACRO465420010EA
628
EUR
ACRO465420010
ACRO465422500
Clemastine fumarate
- Bioactive
Formel:
C₂₅H₃₀ClNO₅ Schmelzpunkt: 158…162 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00137486 CAS-Nummer: 14976-57-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +15° to +18° (20°C, 589 nm) (10 mg/ml methanol) |