Azelastine hydrochloride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
465080010 465082500
ACRO465080010EA 178 EUR
ACRO465080010 ACRO465082500
Azelastine hydrochloride
Azelastine hydrochloride
  • Bioactive
Formel: C₂₂H₂₄ClN₃O
Schmelzpunkt: 225…229 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00242783
CAS-Nummer: 79307-93-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 228 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration Argentimetric 97.5 to 102.5 %