Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium (trifluoromethyl)trifluoroborate
464730010 464730050
ACRO464730010EA 93.9 EUR
ACRO464730010 ACRO464730050
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
  • Reagent for chemical synthesis
Formel: CHBF₆
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038544
CAS-Nummer: 42298-15-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
NMR (19F-NMR) ≥96 %