Glycitein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
464640500
464642500
ACRO464640500EA
181
EUR
ACRO464640500
ACRO464642500
Glycitein
Glycitein
- Bioactive
Formel:
C₁₆H₁₂O₅ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00016679 CAS-Nummer: 40957-83-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |