Wasserstoffperoxid 12% (w/v)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
464570010 464571000
ACRO464570010EA 38.9 EUR
ACRO464570010 ACRO464571000
Wasserstoffperoxid 12% (w/v)
Wasserstoffperoxid
  • Reagent for chemical synthesis
  • Oxidising reagent
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,0500 g/ml
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
UN-Nummer: 2984
ADR: 5.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with KMnO4 11.0 to 13.0 %