Carteolol hydrochloride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
464320010
464320050
ACRO464320010EA
112
EUR
ACRO464320010
ACRO464320050
Carteolol hydrochloride
Carteolol hydrochloride
- Bioactive
Formel:
C₁₆H₂₄N₂O₃·HCl Schmelzpunkt: 278 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00941499 CAS-Nummer: 51781-21-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C) |
Solubility | (0.3 g in 10 ml water) Clear colorless solution |
HPLC | ≥98.5 % |