Nalidixinsäure Natriumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
463550010 463550050 463550250
ACRO463550010EA 27.4 EUR
ACRO463550010 ACRO463550050 ACRO463550250
Nalidixinsäure Natriumsalz
Nalidixinsäure Natriumsalz
  • Bioactive
Formel: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Molekulargewicht: 254.22 g/mol
Schmelzpunkt: >280 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064376
CAS-Nummer: 3374-05-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %