Oxymetazoline hydrochloride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
463390050
463390250
ACRO463390050EA
107
EUR
ACRO463390050
ACRO463390250
Oxymetazoline hydrochloride
Oxymetazoline hydrochloride
- Bioactive
Formel:
C₁₆H₂₄N₂O·HCl Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00058147 CAS-Nummer: 2315-02-8 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (105°C, 3 h) |
Solubility | (5 % in water) Clear solution |
HPLC | ≥98.5 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |