(+/-)-Usnic acid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
462850010
462850050
462850250
ACRO462850010EA
30
EUR
ACRO462850010
ACRO462850050
ACRO462850250
(+/-)-Usnic acid
(+/-)-Usnic acid
- Bioactive
Formel:
C₁₈H₁₆O₇ Schmelzpunkt: 201…203 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065294 CAS-Nummer: 125-46-2 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light green or gold Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 193 to 203 °C |
Loss on drying | ≤2 % |
Heavy metals | ≤10 ppm |
HPLC | ≥97.5 % |
Residue after ignition | ≤2 % |