Meropenem Trihydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid trihydrate
462810010 462810050
ACRO462810010EA 80.6 EUR
ACRO462810010 ACRO462810050
Meropenem Trihydrat
Meropenem Trihydrat
  • Bioactive
Formel: C₁₇H₃₁N₃O₈S
Siedepunkt: 627 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08600005
CAS-Nummer: 119478-56-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Almost white to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water)