Esmolol hydrochloride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionic acid methyl ester hydrochloride, Methyl 3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionate hydrochloride
462460050 462460250
ACRO462460050EA 68.6 EUR
ACRO462460050 ACRO462460250
Esmolol hydrochloride
Esmolol hydrochloride
  • Bioactive
Formel: C₁₆H₂₆ClNO₄
Schmelzpunkt: 86…92 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00941432
CAS-Nummer: 81147-92-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %