5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-((4-((2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)-2-methylbenzenesulphonamide, Pazopanib
462380010 462380050
ACRO462380010EA 361 EUR
ACRO462380010 ACRO462380050
5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
  • Bioactive
Formel: C₂₁H₂₃N₇O₂S
Schmelzpunkt: 285…289 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11616589
CAS-Nummer: 444731-52-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow or beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.5 % in DMSO, warmed) Clear solution
HPLC ≥97.5 %