Parthenolide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5alpha-Epoxy-6beta-hydroxygermacra-1(10),11(13)-dien-12-oic Acid gamma-Lactone, (3aS,9aR,10aR,10bS,E)-6,9a-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,9a,10a,10b-octahydrooxireno[2',3':9,10]cyclodeca[1,2-b]furan-2(3H)-one
462151000
462155000
ACRO462151000EA
145
EUR
ACRO462151000
ACRO462155000
Parthenolide
Parthenolide
- Bioactive
Formel:
C₁₅H₂₀O₃ Schmelzpunkt: 115 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00134592 CAS-Nummer: 20554-84-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 113 to 117 °C |
Solubility | (5% in CHCl3) Clear solution |
HPLC | ≥98.5 % |