(S)-(+)-Abscisic acid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
342401000
342405000
ACRO342401000EA
59.4
EUR
ACRO342401000
ACRO342405000
(S)-(+)-Abscisic acid ≥98%
(S)-(+)-Abscisic acid
- Bioactive
Formel:
C₁₅H₂₀O₄ Schmelzpunkt: 160…163 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00066545 CAS-Nummer: 21293-29-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 158 to 164 °C |
Loss on drying | ≤2 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +405° to +413° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH) |