Atrazin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
161680050 161680250
ACRO161680050EA 92.3 EUR
ACRO161680050 ACRO161680250
Atrazin
Atrazin
  • Bioactive
Formel: C₈H₁₄ClN₅
Schmelzpunkt: 175 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041810
CAS-Nummer: 1912-24-9
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %