Mitotan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-Chloro-2-(2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl)benzene, o,p'-DDD, 2,4'-TDE, 1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, o,p'-TDE, 2,4'-DDD, 1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
109850010 109850050
ACRO109850010EA 39.7 EUR
ACRO109850010 ACRO109850050
Mitotan
Mitotan
  • Bioactive
Formel: C₁₄H₁₀Cl₄
Schmelzpunkt: 77…78 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00000850
CAS-Nummer: 53-19-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %