1-Bromnaphthalin ≥96%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: α-Bromonaphthalene
87108.180EA 45.3 EUR
87108.180 87108.260
1-Bromnaphthalin ≥96%, GPR RECTAPUR®
1-Bromnaphthalin
Formel: C₁₀H₇Br
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003868
CAS-Nummer: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥ 96 %
Appearance:Clear yellowish oily liquid Passes test
Density (20/4) 1,483 - 1,486