Wasserbäder, WTB Serie
Lieferant: MEMMERT
WTB11 WTB15 WTB24 WTB35 WTB50 WTB6
462-0610EA 989 EUR
462-0610 462-0611 462-0612 462-0613 462-0614 462-0615
Wasserbäder, WTB Serie
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Ideal für das Temperieren von Salben, Emulsionen, Proben, Platten und Nährlösungen im Labor, sowie das Warmlagern und Kalibrieren in der Industrie.
  • Intuitiv bedienbar, personalisierbare Fernansicht CustomView
  • Praktisch und robust: schneller Wasserablauf
  • Leicht zu reinigen
  • Flexibel mit maßgeschneidertem Zubehör erweiterbar
  • Kalibrierbar für präzise Temperatureinstellung
Die Memmert Wasserbäder WTB sind in sechs Modellgrößen erhältlich (6, 11, 15, 24, 35 und 50 L). Das Bedienkonzept (Touchscreen) überzeugt mit seiner intuitiven und komfortablen Menüführung. Das besondere Highlight: Dank der personalisierbaren Fernansicht CustomView behält man stets die wichtigen Informationen im Auge.
Die hochwertige Edelstahlwanne mit abgerundeten Ecken ist leicht zu reinigen und kann ohne Kippen restlos mit dem serienmäßigen Ablasshahn entleert werden. Durch die kompakte, ergonomische Bauform findet das Memmert WTB auf jedem Labortisch seinen Platz.
Das modulare Konzept dieser modernen Wasserbäder garantieren maximale Flexibilität. Wenn es die Anwendung erfordert, können Umwälzpumpe, Kühleinheit, Schüttelvorrichtung oder Einsatzgestelle problemlos nachgerüstet werden.
Einstelltemperaturbereich: 10 bis 100 °C.
Genauigkeit der Temperatureinstellung: 0,1 °C
Zertifizierungen: Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen das EAC-Zeichen.
Lieferumfang: Bei WTB-Wasserbäder ist die Giebelabdeckung im Lieferumfang enthalten, alle weiteren Zubehörteile müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten *RT=Umgebungstemperatur.