QPix® 400 Mikrobiologische Kolonienpicker
Lieferant: Molecular Devices
X9420/220 X9420/BW/220 X9420F/220 X9420F/BW/220 X9450/220 X9450F/220 X9460/220 X9460F/220 QPIX420
MLDVX9420/220EA 0 EUR
MLDVX9420/220 MLDVX9420/BW/220 MLDVX9420F/220 MLDVX9420F/BW/220 MLDVX9450/220 MLDVX9450F/220 MLDVX9460/220 MLDVX9460F/220 MLDVQPIX420
QPix® 400 Mikrobiologische Kolonienpicker
Kolonien-Picker
Verwandeln Sie Ihren gesamten Kolonie-Picking-Prozess, indem Sie das Risiko von Doppelpicks oder leeren Wells eliminieren, manuelle Pickfehler reduzieren und Kreuzkontamination vermeiden. Mit einem QPix®-System können Sie sich auf fortschrittliche Bildgebung und Analyse in Kombination mit hochpräziser Robotik verlassen, um jedes Mal die richtige Kolonie auszuwählen. Eine äußerst robuste Leistung gewährleistet Datenqualität und hohe Lebensfähigkeit ausgewählter Kolonien.
  • Skalierbare Automatisierung, die Ihren Durchsatzanforderungen entspricht
  • Wählen Sie qualitativ hochwertige Kolonien schneller aus
  • Bildanalysesoftware identifiziert einzelne Kolonien in weißem Licht. Kolonien
  • ausgewählt nach benutzerdefinierten Parametern: Kompaktheit, Achsenverhältnis, Größe und Nähe
  • Elektronische Datenverfolgung für gut dokumentierte Datenkontrolle
  • Sterile Umgebung mit anpassbaren HEPA-Filteroptionen
Die QPix® 400 Serie Microbial Colony Pickers kombinieren intelligente Bildanalyse mit präziser Automatisierung für schnelle und effizientes Screening großer Bibliotheken. Mit einer Kapazität von bis zu 3000 Kolonien pro Stunde wird Ihr Workflow optimiert. Neben dem mikrobiellen Screening automatisiert das System mehrere Prozesse der Probenvorbereitung und Plattenhandhabung, wie z. B. die Übertragung von Bakterien-Flüssigkulturen und das Plattieren auf Agar. Mit einer Vielzahl von Datenverfolgungs- und Testtools optimiert die QPix®-Software die Steuerung und Verwaltung komplexer und iterativer Prozesse.
Zertifizierungen: CE ISO9001:2008-zertifiziert
Zubehörinformationen: Zubehör nicht inbegriffen.
Bestellinformation: Bitte wenden Sie sich bitte vor Ihrer Bestellung an Ihren Avantorvertreter.