Phenolrot Natriumsalz, AnalaR NORMAPUR® ACS Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
85920.130EA 113 EUR
85920.130 85920.100
Phenolrot Natriumsalz, AnalaR NORMAPUR® ACS Indikator
Phenolrot Natriumsalz
Formel: C₁₉H₁₃NaO₅S
Molekulargewicht: 376.35 g/mol
Schmelzpunkt: 285
MDL Number: MFCD00066901
CAS-Nummer: 34487-61-1
Merck Index: 12,07397
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red to brown powder
Visual transition interval pH 6.5 - pH 8.2
Loss on drying (110°C) ≤ 5 %
Absorption max. λ 1 (pH 6.5) 430 - 435 nm
Absorption max. λ 2 (pH 8.2) 557 - 560 nm