1-Methylimidazol, wasserfrei, AcroSeal® für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
465290010 465290025
465290010.EA 372 EUR
465290010. 465290025.
1-Methylimidazol, wasserfrei, AcroSeal® für die Biochemie
1-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 198 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,03 g/cm³
Flammpunkt: 92 °C
MDL Number: MFCD00005292
CAS-Nummer: 616-47-7
UN-Nummer: 2922
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %