Chloralhydrat 98,5-101% (durch Acidimetrie), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol
85909.260EA 128 EUR
85909.260 85909.460
Chloralhydrat 98,5-101% (durch Acidimetrie), GPR RECTAPUR®
Chloralhydrat
Formel: Cl₃CCH(OH)₂
Molekulargewicht: 165.4 g/mol
Siedepunkt: 97.5
Schmelzpunkt: 52 °C
Dichte: 1.901
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044479
CAS-Nummer: 302-17-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02113
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) 98,5 – 101 %
Identification Passes test
Acidity Passes test
Appearance of solution (10%, H₂O) Clear and colourless
pH (10%, H₂O) 3,5 – 5,5
Chlorides (Cl) Max. 0,01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0,002 %
Toluene Max. 0,089 %
Chloral alcoholate Passes test
Substances darkened by H₂SO₄ Passes test
Residue on ignition Max. 0,1 %