Microscope slides, Corning®
Lieferant: Corning
2947-75X25 2947-75X38 2947-75X50 2948-75X25 2949-75X25 2947-75X50_72
734-4035EA 377.83 EUR
734-4035 734-4036 734-4037 734-4039 734-4040 CORN2947-75X50_72
Microscope slides, Corning®
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Diese Objektträger sind entweder einseitig matt, beidseitig matt oder klar erhältlich.
  • Verstärkte Klarheit reinweißes Glas
  • Matte Objektträger sind sandgestrahlt, leicht zu beschreiben und gut lesbar
  • Jeder Objektträger wird vor der Auslieferung auf Splitter und scharfe Ränder untersucht