Aluminium-Schraubverschlüsse, GL 45, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
292490103 292492807
215-4531EA 58.1 EUR
215-4531 215-4282
Aluminium-Schraubverschlüsse, GL 45, DURAN®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
DURAN® GL 45 Aluminium-Schraubverschlüsse werden aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Sie sind als geschlossene Kappe mit PTFE-beschichteter Kappeneinlage oder als offene GL 45-Kappe zur Verwendung mit Septum oder Stopfen erhältlich.
  • Frei von Kunststoffen auf Kohlenwasserstoffbasis, Weichmachern, Phthalaten usw.
  • Hochtemperaturbeständig bis +260 °C zur Depyrogenisierung oder Heißluftsterilisation
  • Bequem: Gewinde passt auf alle DURAN® GL 45 Glasflaschen von 100 ml bis 20 L
  • Sichere Abdichtung mit USP <88> Silikon-Kappeneinlage mit PTFE-Beschichtung der Klasse VI
  • Kappeneinlage wird zur einfachen Verarbeitung unmontiert geliefert und ist austauschbar
  • Bequemes Öffnen und Wiederverschließen, da die Rändelung nassen oder behandschuhten Händen zusätzlichen Halt bietet
  • Schutz: Elektrisch leitfähiges Material – ESD-Ableitung
  • Zusätzlicher Schutz – optionale 45-mm-Kunststoff-Überkappe versiegelt die oben offene (Öffnungs-) Kappe
Aluminium ist ein alternatives Material zum Kunststoff, der in den meisten Schraubverschlüssen für Laborflaschen verwendet wird. Metallverschlüsse bieten eine große Bandbreite an Temperaturtoleranzen und haben eine hohe mechanische Festigkeit. Aluminium bietet hervorragende Barriereeigenschaften, die vor Licht, Feuchtigkeit, Sauerstoff und anderen Gasen schützen.
Für Verarbeitung und Anwendungen bei hohen und niedrigen Temperaturen sowie für pharmazeutische API.
Zertifizierungen: FDA-konform. Lieferung mit USP-Zertifikat (ASTM-Fehlergrenze Klasse A laut USP erforderlich).