Bromkresolgrün ≥95% (Farbstoffgehalt), Pulver, AnalaR NORMAPUR® ACS pH-Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
85911.080EA
31.6
EUR
85911.080
85911.100
85911.130
Bromkresolgrün ≥95% (Farbstoffgehalt), Pulver, AnalaR NORMAPUR® ACS pH-Indikator
Bromkresolgrün
Formel:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S Molekulargewicht: 698.02 g/mol Schmelzpunkt: 217…218 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005874 CAS-Nummer: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Merck Index: 13,01370 |
Spezifikation Testergebnisse
Dye content (spectrophotometrically) | ≥ 95 % |
Appearance | Yellow to tan powder |
Appearance of solution | Conforms |
Identification (IR) | Passes test |
Sensitivity | Passes test |
Transition range (according to ACS) | Passes test |
Visual transition interval | pH 3.8 - pH 5.4 |
Loss on drying (110°C) | ≤ 3 % |