illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA-Amplifikationskit
Lieferant: Cytiva
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
25-6600-30EA 222 EUR
25-6600-30 25-6600-31 25-6600-32
illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA-Amplifikationskit
Nukleinsäure-Reagenzien Reagenzien für Isothermale Vervielfältigung
Das illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA-Amplifikationskit, Teil der Phi29 DNA-Polymerasenfamilie, ist für genomische DNA-Präparation in kleinstem Rahmen gedacht. Das Protokoll ist einfach. Eine typische DNA-Ausbeute von 4 til 7 µg DNA kann in weniger als zwei Stunden und mit einer begrenzten Anzahl von Verarbeitungsschritten erzielt werden. Die durchschnittliche Produktlänge beträgt >10 kb. Das Ursprungsmaterial für GenomiPhi Reaktionen kann aufgereinigte DNA aus einem beliebigen handelsüblichen Set oder einer eigenen Methode sowie nicht aufgereinigtes Zelllysat sein.
  • Schnelle genomische DNA-Präparation in kleinstem Rahmen: 4 bis 7 μg in <2 Stunden
  • Ein einfaches Protokoll für alle Arten von Ursprungsmaterialien
  • Repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms
  • Hochwertige DNA für die PCR, Restriktionsenzymdigestion, Hybridisierung, Klonierung, Array-CGH Hochdurchsatzgenotypisierung und DNA-Archivierung