Inverse Mikroskope, Primo Vert
Lieferant: ZEISS
4912060001000 4912060005000 4912060006000 FAS751 4155001614000 4912060002000 4912060004000 4912060003000
630-1224EA 0 EUR
630-1224 630-1226 630-1225 630-1269 ZEIS4155001614000 630-2150 630-2151 ZEIS4912060003000
Inverse Mikroskope, Primo Vert
Mikroskope
Primo Vert ist für Hochschul- und Forschungslabore im Bereich Zellkultur konzipiert.
  • Automatische Ein/Aus-Funktion, universeller oder wählbarer Phasenkontrast
  • Langfristige mechanische und optische Stabilität
  • Ansprechendes, modernes Design
Zusätzlich ist das Primo Vert iLED-Fluoreszenz-Modell mit Einkanal-GFP-Beleuchtung, sowie das Modell Primovert HDcam mit integrierter Kamera und kabelloser HD-Übertragung an ein iPad erhältlich.
Bestellinformation: Zwei weitere Versionen sind verfügbar, bitte wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihr lokales Avantor-Verkaufsbüro.