p-Toluolsulfonsäure Monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
87098.180EA 22.4 EUR
87098.180 87098.290 87098.460
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142137
CAS-Nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN-Nummer: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥ 98 %
Appearance:
White deliquescent crystalline powder Passes test
Water About 11 %