VWR®, Klammern für Erlenmeyerkolben, PVC, autoklavierbar
Lieferant: VWR Collection
444-2960EA 50.1 EUR
444-2960 444-2961 444-2962 444-2963 444-2964
VWR®, Klammern für Erlenmeyerkolben, PVC, autoklavierbar
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Zubehörinformationen: * Das Tablar gehört zum Lieferumfang des Mini-Schüttlers und des Mini-Inkubationsschüttlers. Bitte beachten Sie, dass die anderen Schüttler ein optionales, gelochtes Tablar zur Befestigung von Kolbenklammern oder Reagenzglasgestellen benötigen, welches separat geordert werden muss.