Anker-Rührwellen
Lieferant: Bohlender
C384-04 C384-02 C384-08 C445-08 C384-64 C384-10 C445-20 C445-34 C384-16 C445-16 C384-06 C445-12 C445-30 C384-17 C384-24 C384-48 C445-44 C445-40 C384-52 C384-44 C384-40 C384-32 C384-28 C384-01 C384-58
441-0415EA 222 EUR
441-0415 441-2933 441-0417 441-0077 441-0427 441-0078 441-0086 441-0429 441-0418 441-0075 441-0416 441-0085 441-0428 441-0079 441-0083 441-0423 441-0431 441-0430 441-0425 441-0422 441-0421 441-0420 441-0419 441-0414 441-0426
Anker-Rührwellen
Rührer Rührwerkzeuge
PTFE-Rührer: Diese Rührwerkzeuge haben einen PTFE-beschichteten Edelstahlschaft, der U-förmige Rührflügel besteht vollständig aus PTFE. Sie sind ideal zum Mischen viskoser Flüssigkeiten. Starker Tangentialfluss mit Schergeschwindigkeit im Grenzwertbereich, etwas Sediment an der Gefäßwand.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
PTFE-Rührflügel: Robuste PTFE-Rührflügel mit einem Satz PTFE/PEEK-Klemmschrauben, ideal zum Mischen viskoser Flüssigkeiten. Starker Tangentialfluss mit Schergeschwindigkeit im Grenzwertbereich, etwas Sediment an der Gefäßwand.
Solid PTFE stirrer blades with set of PTFE/PEEK clamp screws, ideal for mixing viscous liquids. Strong, tangential flow with shear rate in the margin area, little sediment on the wall of the vessel.
Zertifizierungen: Entspricht FDA-Richtlinien.
Lieferumfang: Zum leichten Aufbau wird mit den Rührflügeln ein Hakenschlüssel mitgeliefert.