UV-Mikrotiterplatten, 96-Well, Corning®
Lieferant: Corning
3635 3679
734-1614EA 882.32 EUR
734-1614 734-4120
UV-Mikrotiterplatten, 96-Well, Corning®
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Acryl mit UV-transparenten Wells mit flachem Boden, unsteril. Ideal für die Bestimmung von Protein- und/oder Nukleinsäurekonzentrationen.
  • UV-transparenter Boden ist für höhere Festigkeit und maximale Dichtigkeit direkt auf eine Acrylbasis gegossen
  • Ermöglicht die Messung von UV-Absorptionswerten mit geringem Hintergrund, besonders bei 260 bis 280 nm
  • Als frei von DNase und RNase zertifiziert
Bestellinformation: Packed 25 per pack, 50 per case.