Corning® Abdeckmatten
Lieferant: Corning
3080 3083 3341 3346
734-1533EA 376.61 EUR
734-1533 734-1535 732-0482 732-0487
Corning® Abdeckmatten
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Mehrere Formate zur spezifischen und präzisen Anpassung an die 96-Well und 384-Well-Platten und -Blöcke.
  • Unsteril
  • Unbehandelt
Abdeckmatte für Mikrotiterplatten mit runden Wells: Passt für Corning® 96-Well-Platten und -Blöcke mit runden Wells.
Hergestellt aus Ethylenvinylacetat (EVA), kompatibel mit DMSO
Garantiert frei von DNase und RNase
Kann manuell oder mit einem Applikator angewendet werden.
Square well storage block sealing mat: Fits Corning® 96 square 2 ml well storage blocks.
Manufactured from ethyl vinyl acetate (EVA), compatible with DMSO
Certified free from DNase and RNase
Can be applied manually or with applicator.
Chemical resistant sealing mats: Precise fit for Corning® 384-well deep well PP storage block or Corning® 96-well expanded volume PP microplate.
Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g. DMSO, ethanol, methanol)
Firm seal prevents evaporation and gas exchange
Ideal for use in long-term, low temperature compound storage
Thermowell® Verschlussmatte: Diese Matten aus Silikongummi bieten eine kostengünstige Alternative zu anderen Verschlussmethoden und bieten 100%-ige Abdichtung bei Verwendung mit Thermocyclern mit beheiztem Deckel mit Klemm- oder Schraubverschluss.
Einfaches Anbringen und Entfernen
Vollständig autoklavierbar und wiederverwendbar (mindestens fünfmal)