Work Trousers, Detachable Holster Pocket, DX4™, DX440
Lieferant: Portwest
DX440BKR28 DX440BKR30 DX440BKR32 DX440BKR33 DX440BKR34 DX440BKR36 DX440BKR38 DX440BKR40 DX440BKR41 DX440BKR42 DX440BKR44 DX440BKR46 DX440BKR48 DX440MBR28 DX440MBR30 DX440MBR32 DX440MBR33 DX440MBR34 DX440MBR36 DX440MBR38 DX440MBR40 DX440MBR41 DX440MBR42 DX440MBR44 DX440MBR46 DX440MBR48 DX440MGR28 DX440MGR30 DX440MGR32 DX440MGR33 DX440MGR34 DX440MGR36 DX440MGR38 DX440MGR40 DX440MGR41 DX440MGR42 DX440MGR44 DX440MGR46 DX440MGR48 DX440WGR32
PRTWDX440BKR28EA 128 EUR
PRTWDX440BKR28 PRTWDX440BKR30 PRTWDX440BKR32 PRTWDX440BKR33 PRTWDX440BKR34 PRTWDX440BKR36 PRTWDX440BKR38 PRTWDX440BKR40 PRTWDX440BKR41 PRTWDX440BKR42 PRTWDX440BKR44 PRTWDX440BKR46 PRTWDX440BKR48 PRTWDX440MBR28 PRTWDX440MBR30 PRTWDX440MBR32 PRTWDX440MBR33 PRTWDX440MBR34 PRTWDX440MBR36 PRTWDX440MBR38 PRTWDX440MBR40 PRTWDX440MBR41 PRTWDX440MBR42 PRTWDX440MBR44 PRTWDX440MBR46 PRTWDX440MBR48 PRTWDX440MGR28 PRTWDX440MGR30 PRTWDX440MGR32 PRTWDX440MGR33 PRTWDX440MGR34 PRTWDX440MGR36 PRTWDX440MGR38 PRTWDX440MGR40 PRTWDX440MGR41 PRTWDX440MGR42 PRTWDX440MGR44 PRTWDX440MGR46 PRTWDX440MGR48 PRTWDX440WGR32
Work Trousers, Detachable Holster Pocket, DX4™, DX440
Arbeitskleidung
Die DX4-Holsterhose ist ergonomisch gestaltet und nutzt die gezielte Platzierung dynamischer 4X-Stretchstoffe, um maximale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten zu bieten. Die Hose verfügt über einen hohen Bund hinten mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen gewährleistet.
  • Vier-Wege-Stretchmaterial für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
  • Leichtes, flexibles, gut sichtbares, segmentiertes Tex Pro-Reflexband und Paspeln für erhöhte Sichtbarkeit
  • 16 Taschen mit viel Stauraum und Zollstockfach
  • Zweistufige Kniepolstertaschen ermöglichen zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • Von oben verstellbare Kniepolstertaschen für schnellen und einfachen Zugriff
  • Abnehmbare Holstertaschen für zusätzliche Vielseitigkeit
  • Mehrere seitliche Reißverschlussfächer zur sicheren Aufbewahrung
Vorgebogene, von oben verstellbare Kniepolstertaschen, großzügige Vordertaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss bieten eine sichere Aufbewahrung von Telefon, Stiften und Werkzeugen. Durchgehende, dreifache Nähte für maximale Haltbarkeit. Reflektierende Paspel ermöglicht eine erhöhte Sichtbarkeit. Verfügt über eine Zollstocktasche.
Außenmaterial: Kingsmill Polyester-Stretch, 270 g
Kontraststoff: 65% Polyester, 35% Baumwoll-Ripstop weft stretch, 235 g
Knieverstärkung: 88% Nylon, 12% Elastan, 275 g
Zertifizierungen: EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 (Stufe 0 (bei Verwendung in Kombination mit S156)).
Bestellinformation: Ein Paar Knieschoner ist im Lieferumfang dieser Hose enthalten.