Chemikalienbeständige Handschuhe, Sandy Grip Lite, AP60
Lieferant: Portwest
AP60B8RL AP60B8RM AP60B8RXL AP60B8RXXL
PRTWAP60B8RLEA 152 EUR
PRTWAP60B8RL PRTWAP60B8RM PRTWAP60B8RXL PRTWAP60B8RXXL
Chemikalienbeständige Handschuhe, Sandy Grip Lite, AP60
Handschuhe
Stulpenhandschuh aus Nitril mit sandiger Handfläche für sicheren Griff und Abriebfestigkeit. Dieser Handschuh ist für den Einsatz in nassen und öligen Umgebungen konzipiert. Durch die Verwendung eines leichten, weichen, bequemen Futters wird der Tragekomfort über einen längeren Zeitraum erhöht.
  • Sandige Nitrilbeschichtung
  • Leicht und bequem
  • 13 Gauge Futter für eine perfekte Passform
  • 62 mil /1,6 mm erhöhte Dicke an der Handfläche für zusätzliche Haltbarkeit
Öl- und wasserabweisend. Flexible, sandige Nitrilbeschichtung mit hervorragendem Halt unter nassen und trockenen Bedingungen. Mit einer bequemen Passform entworfen.
Materialien: Nylon, Nitril, sandiges Nitril
Zertifizierungen: AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, EN ISO 374-5 Mikroorganismen Genehmigung, EN 420, EN388:2016 +A1:2018 - 4.1.2.1.X., EN ISO 374-1:2016 Typ B A.J.K.L.