Allwetter Outdoorjacken, Hi-Vis Lite 3-in-1, S162
Lieferant: Portwest
S162YNRL S162YNRM S162YNRS S162YNRXL S162YNRXXXL S162YNRXXL
PRTWS162YNRLEA 91.3 EUR
PRTWS162YNRL PRTWS162YNRM PRTWS162YNRS PRTWS162YNRXL PRTWS162YNRXXXL PRTWS162YNRXXL
Allwetter Outdoorjacken, Hi-Vis Lite 3-in-1, S162
Arbeitskleidung
Diese 3-in-1 Jacke ist eine Ergänzung zur 150D Oxford Warnschutzreihe. Sie hat ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Jacke bietet eine Kombination aus höchster Vielseitigkeit und innovativem Design. Ausgestattet mit praktischen, mehrschichtigen Taschen, durchgehendem Frontreißverschluss, verdeckter Kapuze und einer herausnehmbaren Fleece-Jacke.
  • Wasserdichte, verschweißte Nähte verhindern das Eindringen von Wasser
  • Die herausnehmbare Innenjacke ermöglicht Vielseitigkeit bei jedem Wetter.
  • Reflektierende Streifen ermöglichen eine bessere Sichtbarkeit
  • Neun Taschen bieten reichlich Stauraum
  • Sturmpatten auf der Vorderseite schützen vor schlechten Wetterbedingungen
  • Einstellbare Bündchen ermöglichen einen sicheren Sitz
  • Kontrastreiche Farben schützen vor Schmutz
Außenmaterial: 100% Polyester, 150D Oxford-Gewebe, PVC-beschichtet 200 g
Fütterungsmaterial: 100% Polyestergewebe 60 g
Herausnehmbarer Stoff: 100% Polyester, fusselfreies Fleece 280 g.
Zertifizierungen: EN ISO 20471 Klasse 3; EN 343:2019 Klasse 3:1 X (WP 5000mm)
Bitte beachten Mit gleichen Farben waschen. Nicht geeignet zur chemischen Reinigung.