Mehrkanalpipetten, mit verstellbarem Spitzenabstand, Move It®
Lieferant: EPPENDORF
3125000.117 3125000.125 3125000.133 3125000.141 3125000.150 3125000.168 3125000.176 3125000.184 3125000.192 3125000.206
613-7003EA 1711 EUR
613-7003 613-7004 613-7005 613-7006 613-6881 613-6882 613-6883 613-6884 613-6885 613-6886
Mehrkanalpipetten, mit verstellbarem Spitzenabstand, Move It®
Pipetten Mikropipetten
Move It® ist eine Mehrkanalpipette mit verstellbarem Spitzenabstand, die einen einfachen Formatwechsel ermöglicht und eine Zeitersparnis von 70% gegenüber Einkanalpipetten bietet.
  • Für Platten (384-, 96-, 48-, 24- und 12-Well), Gefäße (1,5 und 2,0 ml) und Agarosegele
  • Spitzenabstand je nach Pipettenvariante zwischen 4,5 und 33 mm frei wählbar
  • Abstandsregler zum schnellen Hin- und Herwechseln zwischen Ausgangs- und Zielformat
  • Manueller Einstellknopf für einen reibungslosen und vibrationsfreien Wechsel zwischen Gefäßformaten und Flüssigkeitstransfer ohne Tropfen
  • Schlauchloses System für Zuverlässigkeit und Sicherheit
Das einzigartige schlauchlose Design ermöglicht Autoklavierbarkeit und sorgt somit für ein reduziertes Kontaminationsrisiko und eine bessere Probenintegrität. Research® plus ist vollständig autoklavierbar und Xplorer® plus ist teilweise autoklavierbar (nur das Unterteil).
Zertifizierungen: Chargenspezifisches Zertifikat.