Schnittfeste Handschuhe, eco-cut, A635
Lieferant: Portwest
A635K8RM A635K8RL A635K8RS A635K8RXL
PRTWA635K8RMEA 52.8 EUR
PRTWA635K8RM PRTWA635K8RL PRTWA635K8RS PRTWA635K8RXL
Schnittfeste Handschuhe, eco-cut, A635
Handschuhe
Diese Eco-Cut-Handschuhe entsprechen der Schnittfestigkeitsstufe B und sind ideal für Arbeiten, bei denen das Verletzungsrisiko gering ist. Bietet alle wesentlichen Vorteile von Komfort, Fingerfertigkeit und Griffigkeit.
  • 13-Gauge-Futter für eine perfekte Passform
  • Einzelhandelsetikett, das die Präsentation für Einzelhandelsverkäufe erleichtert
  • Fusselarme Konstruktion für minimale Kontamination
Materialien: Polyester, Glasfaser, Elasthan, PU.
Zertifizierungen: AS/NZS 2161 .2; AS/NZS 2161 .3; EN388:2016 +A1:2018 - 4.X.4.2.B; EN 420.