Wendbare Warnschutz-Thermoweste, RT44
Lieferant: Portwest
RT44ORRL RT44ORRM RT44ORRXL RT44ORRXXL RT44ORRXXXL RT44ORRS
PRTWRT44ORRLEA 59.8 EUR
PRTWRT44ORRL PRTWRT44ORRM PRTWRT44ORRXL PRTWRT44ORRXXL PRTWRT44ORRXXXL PRTWRT44ORRS
Wendbare Warnschutz-Thermoweste, RT44
Arbeitskleidung
Die gut sichtbare, wendbare Thermoweste sorgt für Wärme und große Flexibilität. Dieses einzigartige Design bietet zwei tiefe Taschen sowohl auf der gut sichtbaren orangefarbenen Seite als auch auf der umgekehrten grauen Seite.
  • Wendbare Bekleidung
  • Texpel-Beschichtung
  • Tiefe Taschen zum Verstauen
  • Gestepptes Futter
Diese Stoffe bieten Variationen in Gewicht und Zusammensetzung. Die hellen Fluoreszenzeigenschaften dieser Stoffe in Kombination mit den retroreflektierenden Streifen bieten die bestmögliche Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen oder widrigen Wetterbedingungen.
Außenmaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 280 g
Futtermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260 g
Füllmaterial: 200 g
Zertifizierungen: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 20471, EN 343, GO/RT 3279 Issue.