Flammfeste Hose, BizFlame™ Plus, FR26
Lieferant: Portwest
FR26NARXXXL FR26NATM FR26NATXXL FR26NARXL FR26NARXXL FR26NARL FR26NARM FR26NARS FR26NAR4XL FR26NATXL FR26NARXS FR26NATL
PRTWFR26NARXXXLEA 75.5 EUR
PRTWFR26NARXXXL PRTWFR26NATM PRTWFR26NATXXL PRTWFR26NARXL PRTWFR26NARXXL PRTWFR26NARL PRTWFR26NARM PRTWFR26NARS PRTWFR26NAR4XL PRTWFR26NATXL PRTWFR26NARXS PRTWFR26NATL
Flammfeste Hose, BizFlame™ Plus, FR26
Arbeitskleidung
Diese antistatische Hose ist mit einem gut sichtbaren reflektierenden Band ausgestattet, das für eine längere Haltbarkeit doppelt genäht ist. Merkmalen sind dreifach genähte Nähte, gut sichtbare Streifen an den Beinen, ein Messingreißverschluss vorne und eine verstellbare untere Beinöffnung.
  • Garantierte Flammfestigkeit für die gesamte Lebensdauer des Kleidungsstücks
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • 50+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Langlebiger, kräftiger Messingreißverschluß
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
Kniepolstertaschen höhenverstellbar für zwei Positionierungsmöglichkeiten, Zollstocktasche. Schutz vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme.
Außenmaterial : BizFlame™ Plus 350 g
Zertifizierungen: Standards: ELIM TESTING IN PROGRESS, EN 1149 -5, IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1), EN ISO 11611 Klasse 2 (A1+A2), ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2, (HAF=82%))